Key Documents
ML0012
Sigma-Aldrich
Pentose Phosphate Metabolite Library
Synonyma:
PPP Metabolite Library
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
storage temp.
−20°C
Components
Contains up to 10 mg each of the pentose phosphate pathway metabolite standards packaged individually.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • 15732D-Xylulose 5-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 10 mgBezpečností list
  • 78832D-Sedoheptulose 7-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 1 mgBezpečností list
  • D31262-Deoxyribose 5-phosphate sodium salt, ≥95% (ICP-AES) 10 mgBezpečností list
  • D7137Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mgBezpečností list
  • E0377D-Erythrose 4-phosphate sodium salt, ≥50% (TLC) 10 mgBezpečností list
  • F3627D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mgBezpečností list
  • F6803D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mgBezpečností list
  • G2164Gluconolactone, 99.0-101.0%, meets USP testing specifications 10 mgBezpečností list
  • G7879D-Glucose 6-phosphate sodium salt, ≥98% (HPLC) 10 mgBezpečností list
  • P78776-Phosphogluconic acid trisodium salt, ≥97% (enzymatic) 10 mgBezpečností list
  • R7500D-(−)-Ribose, ≥99% (GC) 10 mgBezpečností list
  • R7750D-Ribose 5-phosphate disodium salt hydrate, ≥98% (TLC), powder 10 mgBezpečností list
  • R9875D-Ribulose 5-phosphate sodium salt, ≥90% (HPLC) 10 mgBezpečností list
Zobrazit všechny (13)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3