Key Documents
CAR10
Sigma-Aldrich
Carbohydrates Kit
Synonyma:
carbohydrate metabolites
About This Item
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
assay
≥98%
form
powder
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
Application
CAR10 is a kit that contains a selection of 10 carbohydrates/sugars: Arabinose, Fructose, Galactose, Glucose, α-Lactose, Maltose, Mannose, Ribose, Sucrose and Xylose, which may be used for general research, as reagents or as reference compounds in analytical procedures.
Linkage
Ten carbohydrates, 5 g of each
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • A3131D-(−)-Arabinose, ≥98% (GC)Bezpečností list
  • F0127D-(−)-Fructose, ≥99% (HPLC)Bezpečností list
  • G0750D-(+)-Galactose, ≥99% (HPLC)Bezpečností list
  • G8270D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC)Bezpečností list
  • L3625α-Lactose monohydrate, ≥99% total lactose basis (GC)Bezpečností list
  • M5885D-(+)-Maltose monohydrate, from potato, ≥99% (HPLC)Bezpečností list
  • M2069D-(+)-Mannose, ≥99% (GC), woodBezpečností list
  • R7500D-(−)-Ribose, ≥99% (GC)Bezpečností list
  • S9378Sucrose, ≥99.5% (GC)Bezpečností list
  • X1500D-(+)-Xylose, ≥99% (GC)Bezpečností list
Zobrazit všechny (10)
related product
Storage Class