Key Documents
ML0013
Sigma-Aldrich
Glycolysis/Gluconeogenesis Metabolite Library
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
storage temp.
−20°C
Components
Contains 10 mg each of the glycolysis and gluconeogenesis pathway metabolite standards packaged individually.
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
Č. produktu
Popis
Bezpečností list
  • 158968α-D-Glucose, anhydrous, 96% 15 mgBezpečností list
  • B4501Biotin, ≥99% (HPLC), lyophilized powder 10 mgBezpečností list
  • D7137Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mgBezpečností list
  • F3627D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mgBezpečností list
  • F6803D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mgBezpečností list
  • G6750α-D-Glucose 1-phosphate dipotassium salt hydrate, ≥99% (HPLC), BioXtra 10 mgBezpečností list
  • G7127Guanosine 5′-diphosphate sodium salt, Type I, ≥96% (HPLC) 10 mgBezpečností list
  • G7528D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC), BioXtra 10 mgBezpečností list
  • G7879D-Glucose 6-phosphate sodium salt, ≥98% (HPLC) 10 mgBezpečností list
  • G8877Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate, ≥95% (HPLC), powder 10 mgBezpečností list
  • K1750α-Ketoglutaric acid, ≥98.5% (NaOH, titration) 10 mgBezpečností list
  • L1750L-(+)-Lactic acid, ≥98% 10 mgBezpečností list
  • M8304Malic acid, meets USP/NF testing specifications 10 mgBezpečností list
  • O7753Oxaloacetic acid, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC) 10 mgBezpečností list
  • P2256Sodium pyruvate, ReagentPlus®, ≥99% 15 mgBezpečností list
  • P7127Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt, ≥97% (enzymatic) 10 mgBezpečností list
  • P8877D-(−)-3-Phosphoglyceric acid disodium salt, ≥93% dry basis (enzymatic), powder 10 mgBezpečností list
Zobrazit všechny (17)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials