Merck
LAA21
L-Amino acids
analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
200-157-7
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
Application
L-Amino acids has been used as a standard in the estimation of free amino acids of Centaurea. Solstitialis weed samples using reverse phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
21 L-Amino Acids plus glycine, 1 g of each:
  • A7627 L-Alanine
  • A5131 L-Arginine Hydrochloride
  • A0884 L-Asparagine
  • A9256 L-Aspartic Acid
  • C1276 L-Cysteine hydrochloride
  • C8755 L-Cystine
  • G1251 L-Glutamic Acid
  • G3126 L-Glutamine
  • G7126 Glycine
  • H8125 L-Histidine hydrochloride
  • H5534 trans-4-Hydroxy-L-proline
  • I2752 L-Isoleucine
  • L8000 L-Leucine
  • L5626 L-Lysine hydrochloride
  • M9625 L-Methionine
  • P2126 L-Phenylalanine
  • P0380 L-Proline
  • S4500 L-Serine
  • T8625 L-Threonine
  • T0254 L-Tryptophan
  • T3754 L-Tyrosine
  • V0500 L-Valine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Amino acids
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)