Přeskočit na
A9256
L-Aspartic acid
≥98% (HPLC)
L-Aspartic acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonyma:
(S)-(+)-Aminosuccinic acid, (S)-Aminobutanedioic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 210,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 580,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 460,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
19 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
133.10
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-291-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723530
1 210,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-Aspartic acid, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder, crystals or chunks
color
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 5 mg/mL, 0.5 M HCl: 50 mg/mL (with heat), 1 M NaOH: 50 mg/mL
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Application
L-aspartic acid has been used as one of the components of synthetic drop out media for culturing budding yeast. It has also been used to study non-enzymatic gluconeogenesis.
Biochem/physiol Actions
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Aspartic acid is a non-essential amino acid. It is involved in the Urea cycle, Krebs cycle and in DNA metabolism.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A7219A894951572
L-Aspartic acid certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
51572
L-Aspartic acid
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, TraceCERT®
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
98.5-101.0%
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Aspartic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. East Lansing MI
    • Reviews 4
    • Votes 5
    5 out of 5 stars.
    L-Aspartic acid
    L-Aspartic acid from sigma have high quality , presentation and easy to use
    Helpful?