D4551
N,N-Dimethylformamide
for molecular biology, ≥99%
Synonyma:
DMF, NSC 5356
About This Item
Doporučené produkty
grade
for molecular biology
Quality Level
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
expl. lim.
15.2 %
impurities
≤0.5% water
water
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
suitability
suitable for solvent for chromogenic substrates (X-Gal, etc.) used in molecular biology applications.
storage temp.
room temp
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
greener alternative product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?