Přejít k obsahu
227056
N,N-Dimethylformamide
anhydrous, 99.8%
Synonyma:
DMF, NSC 5356
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HCON(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
73.09
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-679-5
Beilstein/REAXYS Number:
605365
MDL number:
eCl@ss:
39031202
Assay:
99.8%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
expl. lim.
15.2 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Our anhydrous solvents deliver exceptionally low water content, making them theideal choice for moisture-sensitive laboratory applications. Packaged in the exclusive Sure/Seal septum bottle system, they are reliably protected against moisture ingress from first use to last drop. The innovative Sure/Seal closure combines an advanced plug-style liner with an airtight elastomer and crimp cap design to ensure consistent product integrity. Three unique liner materials provide optimal chemical compatibility across a broad range of solvents. Sure/Seal packaging is proven to maintain anhydrous conditions even afterrepeated punctures. With more than 70 products across all major solvent families, available in pack sizes from 100 mL to 2 L, the portfolio meets virtuallyevery laboratory need. By choosing ready-to-use anhydrous solvents in Sure/Seal packaging, researchers eliminate the need for time-consuming and hazardous in-house solvent drying and distillation - saving time, reducing risk, and improving reproducibility.
Application
Anhydroussolvents in packaging are essential wherever water contaminationwould compromise experimental results. They are widely used inmoisture-sensitive applications such as organic synthesis - including Grignardreactions, organometallic chemistry, and catalysis - as well as in peptide,oligonucleotide, and pharmaceutical synthesis.
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamide
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
135.5 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
57.5 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)