Merck
918660
γ-Valerolactone
greener alternative
BioRenewable, ≥99%, ReagentPlus®
Synonyma:
GVL, γ-Methyl-γ-butyrolactone, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 4-Hydroxypentanoic acid lactone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H8O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.12
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
80420
MDL number:
Assay:
≥99%
Bp:
207-208 °C (lit.), 82-85 °C/10 mmHg (lit.)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.45 (vs air)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
207-208 °C (lit.), 82-85 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI key
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” ,“Use of Renewable Feedstock” and "Design for Degradation".
Application
Cross-coupling reactions
  • HATU Amide Coupling
  • Suzuki-Miyaura coupling reaction
  • Sonogashira coupling reaction
ATRP polymerization
  • Replacement of DCM in peptide synthesis
Features and Benefits
  • Made from Renewable Resource - rice
  • Biodegradable
  • Non-toxic
  • Low vapor pressure
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Valerolactone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-29-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)