Merck
72438
N,N-Dimethylformamide
analytical standard
Synonyma:
DMF, NSC 5356
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HCON(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
73.09
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-679-5
Beilstein/REAXYS Number:
605365
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
833 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
15.2 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.2% water
water
refractive index
n20/D 1.430
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
N,N-Dimethylformamide is an non-volatile, organic solvent, which finds applications in chemical industries as a solvent, additive and intermediate.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
N,N-Dimethylformamide has been used as a solvent in determining the lipase activity of the crude protein extracts separated from different plant tissues using sodium dodecyl sulfate (SDS) page assay technique.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)