Přeskočit na
1.00202
N,N-Dimethylformamide
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Synonyma:
DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide, DMF, NSC 5356
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
0.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 120,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 670,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HCON(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
73.09
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-679-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605365
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
GC-HS: suitable
Bp:
153 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
4 120,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
agency
according to Ph. Eur., according to USP
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
2-Methyl-2-butene as stabilizer
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.109831.03053319937
technique(s)
GC-HS: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
15.2 %
expl. lim.
15.2 %
expl. lim.
15.2 %
expl. lim.
15.2 %
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
General description
SupraSolv® high-purity solvents for headspace gas chromatography (HS-GC) are developed particularly for the analysis of residual solvents (RS) in actives, excipients and drug products according to ICH (International Council for Harmonizaton of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) Guideline Q3C “Impurities: Guideline for Residual Solvents”.
Application
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Features and Benefits
  • high application reliability due to the application test performed on every batch produced
  • application-oriented quality due to specified concentrations of residual solvents as defined by ICH
  • highly pure solvent with extremely low RS concentrations
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
100202250004027269198060
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?