Key Documents
1.00397
Supelco
N,N-Dimethylformamide
for peptide synthesis
Synonyma:
DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide, DMF, NSC 5356
About This Item
Lineární vzorec:
HCON(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
73.09
Beilstein/REAXYS Number:
605365
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
200-679-5
NACRES:
NA.22
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤10 ppm Amines (Dimethylamine)
≤300 ppm Water
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
solubility
soluble 1000 g/L
density
0.944 g/mL (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Amines (Dimethylamine): ≤ 10 ppm
Evaporation residue: ≤ 10
Water: ≤ 300 ppm
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)