Merck
C8005
D-Cysteine hydrochloride monohydrate
≥98% (TLC)
Synonyma:
D-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.63
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.32
EC Number:
251-043-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5645478
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
D-Cysteine hydrochloride monohydrate, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
color
white to off-white
mp
185 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m1../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-YBBRRFGFSA-N
Gene Information
Other Notes
Unnatural isomer of cysteine.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)