Přeskočit na
M6250
2-Mercaptoethanol
≥99.0%
Synonyma:
β-Mercaptoethanol, 2-Hydroxyethylmercaptan, BME, Thioethylene glycol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 660,00 Kč
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 930,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 990,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 800,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 460,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HSCH2CH2OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
78.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-464-6
Beilstein/REAXYS Number:
773648
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Bp:
157 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 20 °C)
1 660,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.69 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
expl. lim.
18 %
concentration
14.3 M (pure liquid)
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
bp
157 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, thiol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
General description
2-mercaptoethanol is a thiol compound, commonly used as a reducing agent in organic reactions.
Application
2-mercaptoethanol is widely used for retarding oxidation of biological compounds in solution.
BME is suitable for reducing protein disulfide bonds prior to polyacrylamide gel electrophoresis and is usually included in a sample buffer for SDS-PAGE at a concentration of 5%. Cleaving intermolecular (between subunits) disulfide bonds allows the subunits of a protein to separate independently on SDS-PAGE. Cleaving intramolecular (within subunit) disulfide bonds allows the subunits to become completely denatured so that each peptide migrates according to its chain length with no influence due to secondary structure.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
9762213715163689
2-Mercaptoethanol EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137151
2-Mercaptoethanol
description
≥99.0%
description
derivatization grade (HPLC), LiChropur, ≥99.0% (GC)
description
EMPROVE® EVOLVE
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (GC)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
refractive index
n20/D 1.500 (lit.), n20/D 1.500-1.502
refractive index
n20/D 1.500 (lit.)
refractive index
n20/D 1.500 (lit.), n20/D 1.501
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
pH
-
pH
-
pH
4.5-6 (20 °C, 500 g/L)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Mercaptoethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Heart
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F - closed cup
flash_point_c
74 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Can this bME be use in cell culture?
    1 answer
    1. This product has not been assessed for suitability in cell culture. Alternative product M3148, 2-Mercaptoethanol, is labeled as suitable for cell culture.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?