Přeskočit na
30095
D-Cysteine
≥99% (RT), for peptide synthesis
Synonyma:
(S)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 870,00 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HSCH2CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
121.16
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
1721407
MDL number:
2 870,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
D-Cysteine, ≥99% (RT)
Quality Segment
assay
≥99% (RT)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D −7.6±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~230 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-UWTATZPHSA-N
Application
D-Cysteine has been used in the functionalization of QDs for applications in photocatalysis.
It can also be used in the synthesis of:
  • cysteine-based chiral carbon dots (CDs)
  • D-luciferin and aminoluciferin analogs
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Unnatural isomer of cysteine.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
86167730089P2126
description
≥99% (RT)
description
technical grade
description
BioUltra, ≥98.5% (RT)
description
reagent grade, ≥98%
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
≥99% (RT)
assay
-
assay
≥98.5% (RT)
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
optical activity
[α]20/D −7.6±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +8.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
optical activity
-
mp
~230 °C (dec.)
mp
225 °C (dec.) (lit.)
mp
240 °C (dec.) (lit.)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?