Merck
R7500
D-(−)-Ribose
≥99% (GC)
Synonyma:
Aldehydo-D-ribose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H10O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.13
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-059-4
Beilstein/REAXYS Number:
1723081
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
microbial (fermentation)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -21.0 to -19.5 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤10 ppm Heavy metals (lead)
color
white
mp
88-92 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C([H])=O
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
InChI key
PYMYPHUHKUWMLA-LMVFSUKVSA-N
Biochem/physiol Actions
Ribose is an aldopentose monosaccharide that is phosphorylated into D-ribose 5-phosphate by ribokinase.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(−)-Ribose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)