51085
Isobutyryl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
Synonyma:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxopropoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine isobutyryl ester, iC4-Carnitine
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
Isobutyryl-L-carnitine, ≥97.0% (HPLC)
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -22±2°, c = 1 in H2O
impurities
≤10% water
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C(C)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t9-/m1/s1
InChI key
LRCNOZRCYBNMEP-SECBINFHSA-N
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)