Hlavní dokumenty
53099
Supelco
Butyryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyma:
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, Butanoyl-(methyl-d3)-L-carnitine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11D3H18NO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.31
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.0%
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](C[C@H](OC(=O)CCC)CC(=O)[O-])(C([2H])([2H])[2H])(C)C
InChI key
QWYFHHGCZUCMBN-NNKNZJFPSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)