50405
2-Methylbutyryl-L-carnitine
≥97.0% (HPLC)
Synonyma:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Doporučené produkty
Název produktu
2-Methylbutyryl-L-carnitine, ≥97.0% (HPLC)
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -20±2°, c = 0.1 in H2O
impurities
≤10% water
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9?,10-/m1/s1
InChI key
IHCPDBBYTYJYIL-QVDQXJPCSA-N
Související kategorie
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?