Hlavní dokumenty
730904
Sigma-Aldrich
Isovaleryl-DL-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12D9H15ClNO4
Molekulová hmotnost:
290.83
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
isotopic purity
99 atom % D
assay
98% (CP)
form
powder
mass shift
M+9
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC(CC(O)=O)OC(=O)CC(C)C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H23NO4.ClH/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5;/h9-10H,6-8H2,1-5H3;1H/i3D3,4D3,5D3;
InChI key
HWDFIOSIRGUUSM-WTUXFOGGSA-N
Související kategorie
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)