Key Documents
80529
Supelco
2-Hydroxy-3-methylvaleric acid
mixture of diastereomers, analytical standard
Synonyma:
2-Hydroxy-3-methylpentanoic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NB.21
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
90.0-105.0% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C(O)C(C)CC)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
RILPIWOPNGRASR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)