O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)16CONH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
283.49
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
909006
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohligrade
analytical standard
Quality Level
assay
≥84.0% (GC)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
250-251 °C/12 mmHg (lit.)
mp
98-102 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(N)=O
InChI
1S/C18H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H2,19,20)
InChI key
LYRFLYHAGKPMFH-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 89884-100MG | 04061841385851 |