S9663
Sodium arsenate dibasic heptahydrate
ACS reagent, ≥98%
Synonyma:
Disodium hydrogen arsenate heptahydrate, di-Sodium hydrogen arsenate heptahydrate
About This Item
98.0-102.0%
Doporučené produkty
grade
ACS reagent
assay
≥98%
98.0-102.0%
form
powder
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
8.5-9 (25 °C, 50 g/L)
anion traces
arsenite (As2O3): ≤0.01%
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[As]([O-])([O-])=O
InChI
1S/AsH3O4.2Na.7H2O/c2-1(3,4)5;;;;;;;;;/h(H3,2,3,4,5);;;7*1H2/q;2*+1;;;;;;;/p-2
InChI key
KOLXPEJIBITWIQ-UHFFFAOYSA-L
Související kategorie
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)