The purity by GC is in area percentage.
Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 980,00 Kč | |
| 10 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 390,00 Kč 2 542,50 Kč |
O této položce
1 980,00 Kč
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
518 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
9.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.47 (lit.), n20/D 1.470
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) GC-HS: suitable |
| application(s) cleaning products | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade biotech. grade | grade anhydrous | grade - |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.7% | assay 99.5% | assay ≥99.8% (GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidinone
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
872-50-4
872-50-4
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 78769-5ML-F | 04061832947242 |
| 78769-10ML-F | 04061832947211 |
-
Is the unit for the purity (GC) in %w/w or on %area