Key Documents
5.89597
Sigma-Aldrich
NMP
99.5%, anhydrous
Synonyma:
1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H9NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
99.13
Beilstein/REAXYS Number:
106420
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
product name
1-Methyl-2-pyrrolidinone, 99.5%, anhydrous
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
assay
99.5%
autoignition temp.
518 °F
expl. lim.
9.5 %
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)