Vybrat velikost
2 420,00 Kč
4 220,00 Kč
8 790,00 Kč
2 420,00 Kč
O této položce
Přeskočit na
Název produktu
1-Methyl-2-pyrrolidone, for headspace gas chromatography SupraSolv®
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
technique(s)
GC-HS: suitable
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
Související kategorie
1 of 4
Tato položka | 5.43899 | 8.06072 | 270458 |
|---|---|---|---|
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| technique(s) GC-HS: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable |
| solubility 1000 g/L | solubility 1000 g/L | solubility 1000 g/L | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 202 °C/1013 hPa | bp 202 °C/1013 hPa | bp 202 °C/1013 hPa | bp 202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.) |
Application
Every residual solvent of class 1 acc. ICH ≤ 1 μg/g
Every residual solvent of class 2 acc. ICH ≤ 10 μg/g
Every residual solvent of class 3 acc. ICH ≤ 50 μg/g
General description
Other Notes
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Související obsah
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
Plynová chromatografie odděluje těkavé sloučeniny v plynné fázi a používá se v různých průmyslových odvětvích ke kontrole kvality.