Hlavní dokumenty
1.00574
Supelco
NMP
for Peptide Synthesis
Synonyma:
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H9NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
99.13
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
212-828-1
NACRES:
NA.22
assay:
≥99.7% (GC)
application(s):
peptide synthesis
bp:
202 °C/1013 hPa
vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
Název produktu
1-Methyl-2-pyrrolidone, for Peptide Synthesis
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
3598 mg/kg LD50, oral (Rat)
8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) is an organic solvent that finds applications in numerous industries, including petrochemicals, plastics, microelectronics, and to produce pigments, cosmetics, and drugs. It is commonly used worldwide as an organic solvent, intermediate, or surfactant in various industrial and consumer applications. The unique characteristics of NMP, including its ability to mix with water and organic solvents, and its temperature, polarity, and composition stability, make it a solvent of great interest in extractive distillation.
Application
1-Methyl-2-pyrrolidone can be used as a solvent during the peptide bond formation reactions.
greener alternative product
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Zákazníci si také prohlíželi
Peptide synthesis beyond DMF: THF and ACN as excellent and friendlier alternatives
Jad YE, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 13(8), 2393-2398 (2018)
Vapor-Liquid Equilibrium Data for 1-Methyl-2-Pyrrolidone+(1-Butanol or 1-Hexene or Water) Binary Mixtures
Hirawan R, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 59(5), 1643-1650 (2014)