Hlavní dokumenty
SMB00967
Sigma-Aldrich
Bile Acids Standard Mixture
suitable for mass spectrometry (MS)
Synonyma:
Deuterated Bile Acids mixture, standard mixture
About This Item
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.28
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Quality Level
application(s)
lipidomics
metabolomics
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Bile acids are synthesized in the liver and play a crucial role in metabolic process (e.g., cholesterol and lipid metabolism) and liver health. They also regulate triglyceride, glucose and energy homeostasis etc. as a signaling molecule.
Application
The Bile acids isotopic labeled mixture is formulated for use as internal standard for high-through put LC/MS metabolomic analysis.
Features and Benefits
  • All deuterated bile acids are dissolved in methanol and ready to use. Total vial volume is 1 mL.
  • Simple mixture formulated to contain primary, secondary and conjugated bile acids.
  • Ideal for LC-MS studies as internal standards.
  • The mix can be used for targeted and untargeted approaches.
Analyt
Popis
    Taurochenodeoxycholic acid-d4
    Glycochenodeoxycholic acid-d4
    Glycocholic acid-d4
    Cholic acid-d4
    Chenodeoxycholic acid-d4
    Deoxycholic acid-d4
    Lithocholic acid-d4
    Ursodeoxycholic acid-d4
    Zobrazit všechny (8)
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)