Přejít k obsahu
SMB00968
Steroid Standard Mixture
suitable for mass spectrometry (MS)
Synonyma:
Deuterated Steroids Standard mixture, Steroids mixture
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352211
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
application(s)
lipidomics
metabolomics
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Steroid hormones are essential in numerous physiological processes including metabolism, homeostasis, development, growth, reproduction and energy metabolism. They also have profound roles in molecular and cellular mechanisms. Thus, an accurate quantitative or qualitative analysis is required for research purposes. This can be achieved by using stable isotope labeled steroid standards.
Application
A method of choice for target or untargeted metabolomics analysis of different classes of steroid′s is Liquid Chromatography – Mass Spectrometry (LC-MS). For targeted or untargeted metabolomics overcoming ion suppression, ion variability and drifting signal are challenging aspects of analysis. Use of a deuterated steroids mixture could overcome those challenges.
Features and Benefits
Steroids standard mixture is dissolved in methanol. This mixture product is formulated for use as a concentration standard for high-throughput LC/MS metabolomic analysis.
  • All deuterated steroids are dissolved in methanol and ready to use. Total vial volume is 1 ml.
  • This mixture can be used for targeted and untargeted approaches.
  • Ideal for LC-MS studies as internal standards.
Analyt
Popis
  • Aldosterone-d7
  • 11-Deoxycortisol-d5
  • Androstenedione-c3
  • Aldosterone-d8
  • Corticosterone-d4
  • Allopregnanolone-d5
  • Hydrocortisone Sulfate-d4
  • Cortisone-d8
  • Testosterone-d3
  • Cortisol-d4
  • 5α-Dihydrotestosterone-d3
  • Progesterone-d9
  • 17-OH progesterone-d8
  • Dehydroepiandrosterone-d6 sulfate sodium salt
Zobrazit všechny (14)
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Cílové orgány
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
51.8 °F
Bod vzplanutí (°C)
11 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)