CRM47885
Supelco 37 Component FAME Mix
certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL
About This Item
Doporučené produkty
grade
certified reference material
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
form
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
in dichloromethane (varied conc.)
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
multi-component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
Application
Other Notes
Legal Information
Analyt
Application
Related product
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
This technical article will discuss GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax.
Protokoly
GC Analyses of FAMEs by Boiling Point Elution
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.