SMB00937
Fatty Acid Methyl Esters Standard Mixture
Synonyma:
FAME, fatty acids, standard mixture
About This Item
Doporučené produkty
form
liquid
Quality Level
packaging
pkg of 1 vial
solubility
soluble, clear, colorless
storage temp.
-10 to -25°C
Související kategorie
General description
Application
Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)-based metabolomics is used to identify and quantify small-molecule metabolites such as small acids, alcohols, hydroxyl acids, amino acids, sugars, fatty acids, sterols, catecholamines, drugs, and toxins.
Fatty acid methyl esters used in this standard showed a strong, consistent m/z 87 ion and molecular ions which could be used to differentiate the individual peaks.
Other Notes
Analyt
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)