Hlavní dokumenty
330738W
Avanti
Light Bile Acid SPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyma:
Light Bile Acid SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Standard
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
biological source
synthetic
description
Technique(s): mass spectrometry
assay
≥99% (TLC)
packaging
pkg of 1 × 1 ea (330738W-1EA)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
This mixture is a complement to Bile Acid SPLASH. It contains the same compounds as Bile Acid SPLASH but without deuterium labels, making this the ideal primary standard mixture for bile acid analysis.
Application
Lipidomics
Packaging
2mL Amber Glass Sealed Ampule (330738W-1EA)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)