CBA
Bile acids, conjugated
Synonyma:
CBA, conjugated bile acids
About This Item
Doporučené produkty
Biochem/physiol Actions
Packaging
Součásti soupravy, které jsou dostupné také samostatně
- G0759Glycochenodeoxycholic Acid, Sodium Salt 25 mgBezpečností list
- G2878Glycocholic Acid 100 mgBezpečností list
- G7132Glycocholic Acid, Sodium Salt 100 mgBezpečností list
- T6260Taurochenodeoxycholic Acid, Sodium Salt 25 mgBezpečností list
- T4009Taurocholic Acid, Sodium Salt 250 mgBezpečností list
- T0875Taurodeoxycholic Acid, Sodium Salt 1 gBezpečností list
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Zákazníci si také prohlíželi
Protokoly
Investigate bile acid roles in gut hormone profiles and glycemic control, vital for clinical labs exploring potential mechanisms.
Související obsah
Bile Acids (BA) are synthesized in the liver and play important roles in cholesterol homeostasis, absorption of vitamins and lipids, and various key metabolic processes.