M7200
Mesitylene
98%
Synonyma:
1,3,5-Trimethylbenzene
About This Item
Doporučené produkty
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
assay
98%
form
liquid
autoignition temp.
1022 °F
expl. lim.
0.88-6.1 %, 100 °F
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- Grow fullerene(C60)/1,3,5-trimethylbenzene (mesitylene) nanowires.
- Prepare 2′,4′,6′-trimethyl acetophenone with high slectivity by reacting with acetyl chloride in the presence of dodecatungstophosphoric acid (DTP)/K-10 montomorillonite clay.
- Synthesize 3,5-dimethylbenzaldehyde from benzene via peroxidative oxidation in the presence of vanadium(IV or V) compounds with N,O-ligands as catalysts.
Packaging
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
122.0 °F
flash_point_c
50 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?