Přejít k obsahu
T73601
1,2,4-Trimethylbenzene
98%
Synonyma:
Pseudocumene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H3(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
120.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011403
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-436-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1903005
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4.5 mmHg ( 37.7 °C)
assay
98%
autoignition temp.
959 °F
expl. lim.
6.4 %
refractive index
n20/D 1.504 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
density
0.876 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-5-8(2)9(3)6-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
GWHJZXXIDMPWGX-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2,4-Trimethylbenzene, also known as Pseudocumene is an alkylated aromatics that is commonly used in the synthesis of polycyclic aromatic hydrocarbons.
Application
1,2,4-Trimethylbenzene can be used as a reactant to synthesize:
  • 2,3,5-Trimethylbenzoquinone via oxidation reaction with phthaloyl peroxide under solvent-free conditions.      
  • 1,2,4,5-Tetramethylbenzene (durene) by methylation using syngas in the presence of Cu and Zn-based bifunctional catalysts.
  •  1,2,4-Oxadiazole derivatives via tandem reaction with nitroalkenes and nitriles in the presence of superacid CF3SO3H (TfOH).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,4-Trimethylbenzene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
118.4 °F - closed cup
flash_point_c
48.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)