Přeskočit na
B71608
2-Bromomesitylene
98%
Synonyma:
2-Bromo-1,3,5-trimethylbenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 100,00 Kč
825,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 980,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
1,3,5-(CH3)3C6H2Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
199.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-405-9
Beilstein/REAXYS Number:
1907245
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
825,00 Kč
Ceníková cena1 100,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.552 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
mp
2 °C (lit.)
density
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1cc(C)c(Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI key
RRTLQRYOJOSPEA-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Bromomesitylene can be used as a reactant for carbon-carbon bond formation and cleavage reactions.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
637939140864T76503
description
98%
description
95%
description
reagent grade, 97%
description
97%
assay
98%
assay
95%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.552 (lit.)
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
refractive index
-
mp
2 °C (lit.)
mp
-
mp
−45 °C (lit.)
mp
169-172 °C (lit.)
bp
225 °C (lit.)
bp
96-97 °C/0.1 mmHg (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
bp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?