Přeskočit na
484431
Propylene glycol monomethyl ether acetate
≥99.5%, suitable for synthesis, ReagentPlus®
Synonyma:
DOWANOL® PMA, 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate, 1-Methoxy-2-propyl acetate, MPA, PGMEA, Propylene glycol methyl ether acetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 190,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 520,00 Kč
18 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CO2CH(CH3)CH2OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.16
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-603-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1751656
Assay:
≥99.5%
Bp:
145-146 °C
Vapor pressure:
3.7 mmHg ( 20 °C)
2 190,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Propylene glycol monomethyl ether acetate, ReagentPlus®, ≥99.5%
vapor pressure
3.7 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.5%
autoignition temp.
669 °F
expl. lim.
13.1 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
bp
145-146 °C
solubility
water: soluble 198 g/L at 20 °C
density
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ether
SMILES string
COCC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(4-8-3)9-6(2)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Propylene glycol monomethyl ether acetate (PGMEA) is a photoresist solvent. Its degradation by microorganisms in different soil types has been investigated. An oral reference dose (RfD) value of PGMEA has been obtained from inhalation studies. The solubility of (5-alkylsulfonyloxyimino-5H-thiophen-2-ylidene)-2-methylphenyl-acetonitriles in PGMEA has been analyzed.
Application
Propylene glycol monomethyl ether acetate has been used in the development of fluidic channels to be incorporated in a poly(dimethylsiloxane) (PDMS)-based microfluidic device.
Legal Information
Product of Dow Chemical
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
484407484423484202
description
ReagentPlus®, ≥99.5%
description
≥99.5%
description
≥93%
description
≥98%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥93%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: soluble 198 g/L at 20 °C
solubility
water: miscible
solubility
water: soluble 198 g/L at 20 °C
solubility
-
autoignition temp.
669 °F
autoignition temp.
532 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
vapor pressure
3.7 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
10.9 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
refractive index
n20/D 1.403 (lit.)
refractive index
n20/D 1.523 (lit.)
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
Still not finding the right product?
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
113.9 °F - closed cup
flash_point_c
45.5 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the makeup for this fluid? Does it have any harmful contents for humans?
    1 answer
    1. This product is Propylene glycol monomethyl ether acetate. It is intended for use in a chemistry lab setting and should not be used on human or animal subjects.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?