Merck
8.05890
Mesitylene
Technipur®
Synonyma:
1,3,5-Trimethylbenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H3(CH3)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
120.19
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
906806
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Bp:
163-166 °C (lit.)
Vapor pressure:
14 mmHg ( 55 °C), 2.49 mmHg ( 25 °C), 2.8 hPa ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
14 mmHg ( 55 °C), 2.49 mmHg ( 25 °C), 2.8 hPa ( 20 °C)
autoignition temp.
1022 °F
expl. lim.
0.88-6.1 %, 100 °F
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI key
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Mesitylene is a methyl-substituted benzene hydrocarbon, a specialty solvent used for research and industrial applications. Derivatives of mesitylene are used as colorant precursors to prepare organic dye intermediates such as 2,4,6-trimethylaniline.
Application
  • Mesitylene is used as a:
  • building block to manufacture antioxidants, plasticizers, rubber, adhesives, etc.
  • ligand in organometallic reactions
  • developer for photo patternable silicones
  • precursor to prepare a variety of fine chemicals
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mesitylene
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
122.0 °F
flash_point_c
50 °C
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-67-8
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)