Key Documents
92683
Supelco
D-(+)-Mannose
analytical standard
Synonyma:
D-Mannopyranose
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
Beilstein/REAXYS Number:
1564373
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D 13.8±0.5°, 24 hr, c = 10 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
133-140 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-QTVWNMPRSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Slide 1 of 5
1 of 5