Merck
47249
D-(+)-Glucose
analytical standard
Synonyma:
Dextrose
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
UNSPSC Code:
12164500
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
analyte chemical class(es)
oligosaccharides
packaging
pkg of 500 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)