Přeskočit na
G8270
D-(+)-Glucose
≥99.5% (GC)
Synonyma:
Dextrose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 200,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 280,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 430,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 400,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H12O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.16
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
NACRES:
NA.21
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
1 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
maize
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 52.7°, c = 10% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
General description
D-(+)-Glucose is a monosaccharide which is the main source of energy in the form of ATP for living organisms. The effect of adding glucose as a supplement to the infection media of Cryptosporidium parvum oocysts has been studied. The polymer-bound glucose template has been demonstrated to be useful in the multi-step parallel synthesis of various compounds.
Application
D-(+)-Glucose has been used as a standard for the estimation of total sugar in hydrolyzed starch by phenol-sulfuric acid method.
It has been used in the preparation of the following liquid media for culturing yeast cells:
  • CM glucose broth minus HIS (histidine)
  • CM glucose broth minus URA (uracil)
  • CM glucose broth minus TRP (tryptophan)
Preparation Note
The material may produce a yellowish solution if prepared at a higher concentration than 2 g + 15mL.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G7528G7021G5767
description
≥99.5% (GC)
description
≥99.5% (GC), BioXtra
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
description
ACS reagent
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5%
assay
-
biological source
maize
biological source
maize
biological source
-
biological source
wheat
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
solubility
H2O: 1 M
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is the concentration in mg/ml (g/L) ?
    1 answer
    1. This product does not have a traditional concentration, as it is not in solution; it is considered a pure material with a purity of ≥99.5%. A density is not reported, but literature indicates that the pure material has a density of 1.54 g/mL, which is a mass/volume value that can be attributed to the pure D-(+)-Glucose.
      Helpful?
  3. Is the Glucose catalog number G8270 the monohydrate, dihydrate, or anhydrous form?
    1 answer
    1. This material is considered to be anhydrous.
      Helpful?
  4. Is it alpha d glucose crystal?
    1 answer
    1. This product is not tested to determine the amounts of alpha and beta anomers on a lot to lot basis, but it contains both alpha and beta anomers. Historical data indicates approximately 90% a-Glucose and 7% b-Glucose. Please note that When D-glucose is dissolved in water, the optical rotation gradually changes (mutarotates) due to the formation of an equilibrium mixture consisting of approximately one-third α- and two-thirds β-D-glucose.
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. Is this product a mixture of alpha and beta glucose? Thanks in advance!
    1 answer
    1. This product is not tested to determine the amounts of alpha and beta anomers on a lot to lot basis. However, historical data indicates approximately 90% a-Glucose and 7% b-Glucose.
      Helpful?
  7. What is the difference between product number G8270 and G5767? Thanks in Advance
    1 answer
    1. The are several differences between products G8270 and G5767. The primary difference is the biological source. G8270 is sourced from Maize while G5767 is sourced from Wheat.
      Please see the product comparison table below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/compare?products=G8270%3ASIGMA%3Aundefined%2CG5767%3ASIAL%3Aundefined&country=US&language=en
      It may be helpful to review the specification sheet for testing on these products:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/202/020/G8270-BULK________SIGMA____.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/333/481/G5767-BULK.pdf