Key Documents
93183
Supelco
L-(−)-Fucose
analytical standard
Synonyma:
6-Deoxy-L-galactose
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H12O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.16
Beilstein/REAXYS Number:
1723321
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
optical activity
[α]/D -75.0±2.0°, c = 4 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
150-153 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
Inchi Key
PNNNRSAQSRJVSB-KCDKBNATSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)