Key Documents
54374
Supelco
Lithium acetoacetate
analytical standard
Synonyma:
Acetoacetic acid lithium salt
About This Item
Lineární vzorec:
CH3COCH2COOLi
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.02
Beilstein/REAXYS Number:
5774841
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].CC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)