Přejít k obsahu
54925
(S)-3-Hydroxybutyric acid
≥97.0%
Synonyma:
(+)-3-Hydroxy-n-butyric acid, (3S)-3-Hydroxybutanoic acid, (S)-β-Hydroxybutanoic acid, (S)-(+)-β-Hydroxybutyric acid, L-β-Hydroxybutyric acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H8O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
104.10
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-209-4
Beilstein/REAXYS Number:
1720567
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
powder or crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +25±1°, c = 6% in H2O
mp
45-50 °C
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
WHBMMWSBFZVSSR-VKHMYHEASA-N
Application
(S)-3-Hydroxybutyric acid can be used as a reagent in the synthesis of:
  • S-(2-acetamidoethyl) (S)-3-hydroxybutanethioate by reacting with acetylcysteamine in the presence of coupling reagent.
  • 3-hydroxy-N-(4-methoxyphenyl)-(3S)-butanamide by treating with 4-methoxyaniline in the presence of acid-amine coupling reagent.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-3-Hydroxybutyric acid
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)