Merck
A8509
Lithium acetoacetate
≥90% (HPLC)
Synonyma:
Acetoacetic acid lithium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COCH2COOLi
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
108.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5774841
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
functional group
ketone
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].CC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O3.Li/c1-3(5)2-4(6)7;/h2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
InChI key
UTLRZTUJSMCBHB-UHFFFAOYSA-M
Application
Lithium acetoacetate can be used as an acetoacetate standard for the measurement of acetoacetate in biological samples. It can also be used for the preparation of sodium acetoacetate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium acetoacetate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)