O2750
Orotic acid
≥98% (titration), anhydrous
Synonyma:
2,6-Dihydroxypyrimidine-4-carboxylic acid, 6-Carboxy-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Carboxyuracil, Uracil-6-carboxylic acid
About This Item
Doporučené produkty
grade
anhydrous
Quality Level
assay
≥98% (titration)
mp
≥300 °C
SMILES string
OC(=O)C1=CC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
InChI key
PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?