Key Documents
77988
Supelco
Acetoacetic acid-13C4 lithium salt
analytical standard
Synonyma:
Lithium acetoacetate-13C4
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C4H6O3 · xLi+
Molekulová hmotnost:
106.06 (free acid basis)
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
[13CH3][13C]([13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10/h7H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
PKVVTUWHANFMQC-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)