166898
3-Hydroxybutyric acid
95%
Synonyma:
(±)-3-Hydroxybutanoic acid, DL-β-Hydroxybutyric acid
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
95%
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
118-120 °C/2 mmHg (lit.)
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
InChI key
WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
suitable for GCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.