52650
Hexamethylene diisocyanate
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyma:
1,6-Diisocyanatohexane
About This Item
Doporučené produkty
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.453
bp
82-85 °C/0.1 mmHg
density
1.047 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=C=NCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c11-7-9-5-3-1-2-4-6-10-8-12/h1-6H2
InChI key
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
General description
Application
- A crosslinker to crosslink the polyurethane chains in the triblock copolymer gate dielectric, which is then deposited on the substrate to fabricate low-voltage organic thin-film transistors.
- A precursor in the preparation of electroactive shape memory polyurethane/graphene nanocomposites. These materials are usually used as actuators, sensors, artificial muscles, smart devices, and microswitches.
- A crosslinker in conjunction with Pluronic F127, a nonionic surfactant, to synthesize a poly(lactic acid) (PLA)-based hydrogel for biomedical applications.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
130 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?