Merck
291234
Dibutyltin dilaurate
95%
Synonyma:
DBTDL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3CH2CH2CH2)2Sn[OCO(CH2)10CH3]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
631.56
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-039-8
Beilstein/REAXYS Number:
4156980
MDL number:
Assay:
95%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.2 mmHg ( 160 °C)
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
density
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)O[Sn](CCCC)(CCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C12H24O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4-2;/h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-4H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
InChI key
UKLDJPRMSDWDSL-UHFFFAOYSA-L
General description
Dibutyltin dilaurate, also known as dibutyltin didodecanoate, is a dibutyltin laurate hydroxide intermediate that is commonly used as a catalyst. It is also used in the transesterification reaction.
Application
Dibutyltin dilaurate is used as a catalyst in:
  • The synthesis of polyurethane (PU) and polyhydroxyurethane (PHU) prepolymers and lignin urethane.
  • A protocol for the covalent attachment of poly(ethylene glycol) (PEG) to silicon oxide to form a hydrophilic non-fouling surface.
  • Preparation of polymers by reacting hydroxyl-terminated macromonomers and aliphatic diisocyanates.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyltin dilaurate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
target_organs
thymus, thymus,Immune system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
372.2 - 379.4 °F - closed cup
flash_point_c
189 - 193 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
77-58-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)