Přejít k obsahu
493732
1,4-Butanediol
99%, solid or viscous liquid, suitable for synthesis, ReagentPlus®
Synonyma:
1,4-Butylene glycol, Tetramethylene glycol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO(CH2)4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
90.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-786-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1633445
Assay:
99%
Bp:
230 °C (lit.)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
1,4-Butanediol, ReagentPlus®, 99%
vapor density
3.1 (vs air)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
solid or viscous liquid
autoignition temp.
698 °F
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
density
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-Butanediol can be used as a reactant to prepare:
  • Homoallyl alcohol (3-buten-1-ol) and tetrahydrofuran via vapor-phase dehydration using ZrO2 as a catalyst.
  • Poly(1,4-butanediol succinate) polymer by reacting with succinic anhydride.
  • Biodegradable homopolyesters [poly(butylene succinate) and poly(butylene adipate)] and copolyesters [poly(butylene succinate-co-butylene adipate)] by treating with succinic acid and adipic acid via esterification and deglycolization reaction.
  • Poly(1,4-butyl sebacate) by polyesterification reaction with sebacic acid or its derivatives.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Butanediol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
273.2 °F - closed cup
flash_point_c
134 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
110-63-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)